Learn More
Polyethylenglycol-Monomethylether-Methansulfonat, Molekulargewicht 1,000, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15407215
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylenglycol-Monomethylether-Methansulfonat, Molekulargewicht 1,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407215
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15407215
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046437.03
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175172-61-9
Summenformel C4H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 154.18
MDL-Nummer MFCD03100948
InChI-Schlüssel BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 146293
IUPAC-Name 2-Methoxyethylmethansulfonat
SMILES COCCOS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 1,000
Physikalische Form Granularer Feststoff
Synonym methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
Menge 1 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA25Y014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number046437.06,046437.03
ChargennummerA25Y014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046437.06,046437.03
Name des Produkts
Polyethylenglycol-Monomethylether-Methansulfonat, Molekulargewicht 1,000, Thermo Scientific Chemicals >