Learn More
Polyethylenglycol-Monomethylether-Methansulfonat, Molekulargewicht 1,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417215
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175172-61-9
Summenformel C4H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 154.18
MDL-Nummer MFCD03100948
InChI-Schlüssel BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 146293
IUPAC-Name 2-Methoxyethylmethansulfonat
SMILES COCCOS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 1,000
Physikalische Form Granularer Feststoff
Synonym methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
Menge 5 g