Learn More
Polyethylenglycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10224963
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylenglycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10224963
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10224963
Marke: Fisher BioReagents BP233100
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Polyethylenglykol 8000, HO-[CH2CH2O]n-H, CAS-Nummer-25322-68-3, Polyethylenoxid, Carbowax, PEG 8000, 1 kg, grau, weiß, 7000 bis 9000, VORSICHT!
PEG 8000 eignet sich als Medium für die Fusion von Säugetierzellen. Es wird auch dazu verwendet, Bakteriophagen aus lysierten Zellüberständen auszufällen.
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 8000, Polyethylene Oxide, Carbowax™
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene Glycol 8000
Farbe Weiß
pH 5.0 to 7.0
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 55°C
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Menge 100 g
Formelmasse 7000 to 9000
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 8000
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Polyethylenglycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™ >