Learn More
Kartell™ Trocknungsröhrchen aus Polyethylen
Die Kartell™ konischen Trocknungsröhrchen eignen sich ideal zum Trocknen von Gasen. Sie verfügen über zwei Ende mit aufsteckbarem konischem Verbindungsstück zum Anschluss von Gummischläuchen.
16.20 CHF - 20.25 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Produkttyp | Trocknungsröhrchen |
Anzahl pro Karton | 5/Packung |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10478272
|
Kartell™
0044600 |
170 mm |
16.20 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10001041
|
Kartell™
0044800 |
270 mm |
20.25 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10162711
|
Kartell™
0044700 |
220 mm |
16.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die beiden Enden verfügen über aufsteckbare konische Verbindungsstücke für Gummischläuche mit einem Durchmesser von 8–10 mm.
- Ideal für Gase
- Aus Polyethylen
Spezifikation
Polyethylen | |
Trocknungsröhrchen | |
5/Packung | |
5/Packung |