Learn More
Kartell™ Trocknungsröhrchen aus Polyethylen
Die Kartell™ konischen Trocknungsröhrchen eignen sich ideal zum Trocknen von Gasen. Sie verfügen über zwei Ende mit aufsteckbarem konischem Verbindungsstück zum Anschluss von Gummischläuchen.
Marke: Kartell™ 0044700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die beiden Enden verfügen über aufsteckbare konische Verbindungsstücke für Gummischläuche mit einem Durchmesser von 8–10 mm.
- Ideal für Gase
- Aus Polyethylen
Spezifikation
220 mm | |
5/Packung | |
Trocknungsröhrchen |
5/Packung | |
Polyethylen |