Learn More
Kartell™ Tropfflaschen aus Polyethylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
Beschreibung
- Lieferung mit PE-Schlauch und Gummihütchen
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Farbe | Neutral |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Enthält | Polyethylenschlauch, Gummisauger |
Material | Polyethylen |
Menge | 10Pack. |
Produktlinie | Flasche |
Höhe (metrisch) | 115 mm |
Produkttyp | Tropfflasche |
Durchmesser (metrisch) | 43 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Tropfflaschen aus Polyethylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur