Learn More
Buerkle™ LDPE-Tropfflaschen Artikelnummer.: 11846413
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. 11846413 Alle ansehen Bürkle Produkte
100 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
30 mL
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Artikelnummer. 11846413
Marke: Buerkle™ 03060100
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur tropfenweisen oder feinstrahligen Dosierung geringer Flüssigkeitsmengen. Buerkle™ Tropfflaschen aus LDPE zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie ihre praktische Verschlusskappe aus.
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für durchsichtige, feste und flexible Beschaffenheit
  • Am Tropfenverschluss aus Polyethylen angebrachte Kappe mit Halteband passt auf die Spitze. Aufsetzen einer falschen Kappe ist ausgeschlossen
  • Tropfenverschluss muss vor Erstgebrauch für eine präzise Abgabe aufgeschnitten werden
  • Geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Durchsichtig
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Material LDPE
Gewindegröße (metrisch) 18 mm
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 136 mm
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe und Tropfverschluss
Name des Produkts
Buerkle™ LDPE-Tropfflaschen >