Learn More
Brady™ Polyesterband für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211
Polyester tape for portable printers with high adhesion, suitable for high heat and low temperature environments.
30.10 CHF - 37.95 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Etikett |
---|---|
Farbe | Schwarz auf Weiß |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker |
Material | Polyester |
Print Technology | Thermotransfer |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17683205
|
Brady™
152095 |
12,7 mm | 19 mm |
30.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17693205
|
Brady™
152096 |
12,7 mm | 25,4 mm |
33.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17603215
|
Brady™
152097 |
19 mm | 25,4 mm |
35.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17613215
|
Brady™
152098 |
19 mm | 38 mm |
36.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17623215
|
Brady™
152099 |
19 mm | 50,8 mm |
37.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
These Polyester Die-cut Labels for Brady™ M210 and M211 Portable Printers are UL recognized, CSA accepted, and halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)*.
*Approvals are for white material only.
- Resistant to abrasion, hight heat, oil and fuel
- High adhesion
- Suitable for low temperatures, such as in freezer spaces
Spezifikation
Etikett | |
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
0,08 mm | |
Autoklavierbar | |
Patrone, Etikett | |
-70°C to +110°C | |
Barcode-Etiketten, Bauteile- und Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfkennzeichnung |
Schwarz auf Weiß | |
Polyester | |
0.003 in | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
-94°F to +230°F | |
UL-zugelassen, CSA-zugelassen, DIN VDE 0472/Teil 815 |