Learn More
Brady™ Polyesterband für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211
Polyester tape for portable printers with high adhesion, suitable for high heat and low temperature environments.
Marke:  Brady™ 152099
35.62 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17623215
  • 37.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese ausgestanzten Polyester-Etiketten für die tragbaren drucker Brady™ M210 und M211 sind UL-zugelassen, CSA-zugelassen und halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)*.
*Die Zulassungen gelten nur für weißes Material.
  • Beständig gegen Abrieb, starke Hitze, Öl und Kraftstoff
  • Hohe Haftfähigkeit
  • Geeignet für niedrige Temperaturen, z. B. in Gefrierräumen
Spezifikation
Spezifikation
Etikett
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker
Thermotransfer
50,8 mm
19 mm
Dauerhaftes Acryl
Glanz
UL-zugelassen, CSA-zugelassen, DIN VDE 0472/Teil 815
73
Schwarz auf Weiß
Polyester
2 in.
0,75 in.
0,08 mm
Autoklavierbar
Patrone, Etikett
Barcode-Etiketten, Bauteile- und Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfkennzeichnung
M21-137-423