Learn More
Brady™ Polyesterband für die tragbaren Etikettendrucker M210 und M211
Polyester tape for portable printers with high adhesion, suitable for high heat and low temperature environments.
Marke: Brady™ 152095
29.61 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese ausgestanzten Polyester-Etiketten für die tragbaren drucker Brady™ M210 und M211 sind UL-zugelassen, CSA-zugelassen und halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)*.
*Die Zulassungen gelten nur für weißes Material.
- Beständig gegen Abrieb, starke Hitze, Öl und Kraftstoff
- Hohe Haftfähigkeit
- Geeignet für niedrige Temperaturen, z. B. in Gefrierräumen
Spezifikation
Etikett | |
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
19 mm | |
12,7 mm | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
UL-zugelassen, CSA-zugelassen, DIN VDE 0472/Teil 815 | |
140 |
Schwarz auf Weiß | |
Polyester | |
0,75 in. | |
0,5 in. | |
0,08 mm | |
Autoklavierbar | |
Patrone, Etikett | |
Barcode-Etiketten, Bauteile- und Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfkennzeichnung | |
M21-7-423 |