Learn More
Berkshire International™ X300 CLEAN ROOM WIPES (PACK OF 300)
Reinraumwischtücher mit besonders geringem Partikelgehalt, ideal geeignet für die Reinigung von wichtigen Kleinteilen. Berkshire International™ Durx™ 770 Reinraumwischtücher der Klasse 100 und ISO-Klasse 5 sind extrem saugfähig und weisen eine hohe Nassfestigkeit auf.
Marke: Berkshire International™ DR770.0909.20
Beschreibung
- Geeignet zum Reinigen und Abwischen.
- Besonders geeignet für den Einsatz bei hoher Beanspruchung, für regelmäßige Wartungsarbeiten, für Fotowiderstandsanwendungen und in der Umgebung von Ätzbädern.
- Wischtücher können für die Reinigung und Wartung in Labors, der Luft- und Raumfahrt, der Elektronik, der Lebensmittelverarbeitung, der Fotoverarbeitung und der Herstellung von Halbleitern, Leiterplatten, pharmazeutischen und biomedizinischen Geräten verwendet werden.
- Vliesstoffe aus Zellulose und Polyester, speziell verarbeitet, um die Partikelbildung zu reduzieren und die Absorption zu erhöhen, während gleichzeitig eine hohe Nassfestigkeit gewährleistet wird.
Spezifikation
Reinraum-Wischtücher | |
Hoch | |
Klasse 100/ISO-Klasse 5 | |
23 x 23 cm | |
300 Packungen |
Polyester-Zellulose | |
Autoklavierbar | |
Vliesstoff | |
Reinigung und Wartung in Laboratorien, in der Luft- und Raumfahrt, in der Elektronik, in der Lebensmittelverarbeitung, in der Fotobearbeitung und in der Herstellung von Halbleitern, Leiterplatten, pharmazeutischen und biomedizinischen Geräten | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000852256 | Analysenzertifikat | 28/04/2025 | DR770.0909.20 |
0000851717 | Analysenzertifikat | 03/04/2025 | DR770.0909.20 |
0000850919 | Analysenzertifikat | 25/02/2025 | DR770.0909.20 |
0000852256 | Konformitätserklärung | 28/04/2025 | DR770.0909.20 |
0000851717 | Konformitätsbescheinigung | 03/04/2025 | DR770.0909.20 |