Learn More
Berkshire™ Lensx™ 90 Wischtücher
Für Anwendungen der ISO-Klasse 7 (Klasse 10,000)
Marke: Berkshire™ LN90.0406.24
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Vliesstoff 70 % Viskose und 30 % Manilahanf
- Nicht abrasiv; entwickelt für die Reinigung empfindlicher Linsen, Optik und Laser
- Mit IPA und anderen Lösungsmitteln kompatibel
- Ohne auswaschbare Harze oder Bindemittel
- 100 % biologisch abbaubar
Bestellinformation
Basisgewicht: 9.35 g/m2.
Compliance
Entspricht A-A-50177, Typ 1, Klasse 1 für leichtes Linsenpapier.
Spezifikation
Lensx™ 90 Reinraumwischtücher | |
15,2 cm | |
10,2 cm | |
IPA und andere Lösungsmittel | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Reinigung optischer und anderer empfindlicher Oberflächen, fusselarmes Arbeitsflächenmaterial |
6 in. | |
6 in. | |
Viskose, Manilahanf | |
9,2 | |
6 x 4 in. (15,2 x 10,2 cm) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ Lensx™ 90 Wischtücher > 4 x 6 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur