Learn More
Cytiva Poly(I)-Poly(C)
Zur Stimulation der Interferonbildung in vitro. Cytiva Poly(I)-Poly(C) ist als steriles gefriergetrocknetes Pulver erhältlich.
Marke:  Cytiva 27-4732-01
Artikelnummer. 11545784
  • 2980.00 CHF / 265 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Doppelsträngiges Polyribonukleotid Poly(I)−Poly(C) ruft nachweislich Interferon in Kaninchenzellen hervor
  • Dieses Produkt wird nach Gewicht des Trockenmaterials dosiert
  • Das Gewicht beinhaltet Polymer, Restsalz und Restwasser
  • Chargen können unterschiedlichen Polymergehalt aufweisen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
265 mg
Weiß
Pulver
Name des Produkts
Cytiva Poly(I)-Poly(C) > Poly(I)-Poly(C)