Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 6000, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10751604
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 6000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751604
5 kg, Kunststofftrommel
Click to view available options
Menge:
10 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10751604
Marke: Thermo Scientific Acros 192280051
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in thf
Menge 5 kg
Formelmasse 6000
Hydroxylzahl 17 to 20mg KOH/g
Verpackung Kunststofftrommel
Viskosität 220-262 mPa.s (20°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number192280051,192280010
ChargennummerA0462095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog Number192280051,192280010
ChargennummerA0454733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number192280100,192280051,192280010
ChargennummerA0398882 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number192280100,192280051,192280010
ChargennummerA0413229 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number192280100,192280051,192280010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 6000, Thermo Scientific Chemicals >