Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 6000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523561
Click to view available options
Menge:
10 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Schmelzpunkt 55.0°C to 60.0°C
Strukturformel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in thf
Menge 1 kg
Formelmasse 6000
Hydroxylzahl 17 to 20mg KOH/g
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 220-262 mPa.s (20°C)