Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager- und Transport-Dewars
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager- und Transport-Dewars sind robuste Kryokonservierungslösungen für die Langzeitlagerung und den Transport biologischer Proben
545.00 CHF - 1140.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 2 in. |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 5 cm |
Material | Aluminium |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16669551
|
Cole-Parmer™
4426061 |
3 L |
545.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16679551
|
Cole-Parmer™
4426062 |
6 L |
620.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16689551
|
Cole-Parmer™
4426063 |
10 L |
755.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16699551
|
Cole-Parmer™
4426064 |
15 L |
865.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16609561
|
Cole-Parmer™
4426065 |
20 L |
850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16619561
|
Cole-Parmer™
4426066 |
30 L |
1055.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16629561
|
Cole-Parmer™
4426067 |
35 L |
1140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Starke aber leichte Aluminium-Deware fassen Flüssigstickstoff
- Das schmale Halsdesign bietet eine hohe thermische Effizienz und einen geringen Verdampfungsverlust
- Robustes abschließbares Gehäuse für erhöhte Sicherheit
- Langzeitlagerung bis zu 200 Tage (modellabhängig)
- Sieben Größen von 2 l bis 35 l erhältlich
- 5 Jahre Garantie auf Vakuum
Spezifikation
2 in. | |
5 cm | |
Aluminium |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager- und Transport-Dewars