Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager- und Transport-Dewars
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager- und Transport-Dewars sind robuste Kryokonservierungslösungen für die Langzeitlagerung und den Transport biologischer Proben
Marke:  Cole-Parmer™ 4426065
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16609561
  • 850.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2026
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Starke aber leichte Aluminium-Deware fassen Flüssigstickstoff
  • Das schmale Halsdesign bietet eine hohe thermische Effizienz und einen geringen Verdampfungsverlust
  • Robustes abschließbares Gehäuse für erhöhte Sicherheit
  • Langzeitlagerung bis zu 200 Tage (modellabhängig)
  • Sieben Größen von 2 l bis 35 l erhältlich
  • 5 Jahre Garantie auf Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
Statische Rückhaltezeit:126 Tage
17 in.
2 in.
5 cm
Aluminium
20 L
43,18 cm
17 in.
43,18 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager- und Transport-Dewars > 20 l