Learn More
Gibco™ PNGase F Glykan-Aufreinigungskit
Das PNGase F Glykan-Spaltungskit enthält alle Komponenten, die zur enzymatischen Entfernung fast aller N-verknüpften Oligosaccharide aus Glykoproteinen erforderlich sind.
Marke:  Gibco™ A39245
243.34 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16347381
  • 365.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Das Kit enthält das PNGase F-Enzym, das N-Glykan-Ketten an den innersten GlcNAc- und Asparaginresten von Mannose-, Hybrid- und komplexen Oligosacchariden spaltet.
Merkmale:
  • ≥95 % Reinheit
  • Rekombinantes PNGase F-Enzym ohne Endoglykosidase F1, F2 oder F3
  • Das Enzym lässt die N-Glykan-Kernoligosaccharide intakt und eignet sich für nachgelagerte Analysen
  • Geeignet für die Verwendung unter nativen oder vergällenden Bedingungen
Inhalt des PNGase F Glycin-Spaltungskits: 33.000 Einheiten PNGase F (500.000 Einheiten/ml) und 1 ml PNGase F 10X-Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 30.000 Einheiten PNGase F-Enzym, rekombinant (500.000 Einheiten/ml), bei -20 °C
• 1 ml PNGase F 10X-Puffer, Lagerung bei -20 °C
Flüssig
PNGase F Glykan-Spaltungskit
Nasseis
1 kit
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3124894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog NumberA39245
Chargennummer3037345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA39245
Chargennummer2994234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberA39245
Chargennummer2883678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2024 Catalog NumberA39245
Chargennummer2842912 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA39245
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-07-03
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ PNGase F Glykan-Aufreinigungskit > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.