Learn More
Kartell™ Färbetrog, PMP, glasklar, Typ Hellendahl, für 16 Objektträger 76x26mm (VE=4Stck.)
Der Kartell™ PMP Hellendhal Färbebehälter wurde entwickelt, um mit seinen 8 Rillen bis zu sechzehn 76 x 26 mm-Objektträger vertikal hintereinander aufzunehmen.
Marke:  Kartell™ 0035500
62.42 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10375681
  • 120.00 CHF / 4 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fasst vertikal 76 x 26 mm-Objektträger
  • Acht Rillen
  • Lieferung mit PMP-Abdeckung
  • Kapazität für 16 Objektträger hintereinander
  • Xylol kann nach 2 Tagen bei Raumtemperatur Ätzen verursachen.
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Verschluss
Flach
PMP
4/Pckg.
58 x 53.5 mm
53.5 mm
PMP
Durchsichtig
Färbebehälter
16
58 mm
86 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    17
    Stunden
    12
    Minuten
    57
    Sekunden
    40
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Färbetrog, PMP, glasklar, Typ Hellendahl, für 16 Objektträger 76x26mm (VE=4Stck.) > HeightMetric: 86 mm