Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Färbeküvette nach Coplin
Große Öffnung zum einfachen Einsetzen und Entnehmen von Objektträgern.
Marke:  Bel-Art™ 48585-40
Artikelnummer. 11828631
  • 13.55 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 53 mm flacher Schraubverschluss aus Polypropylen
Beschreibung
Beschreibung
  • Färbt 3×1 Zoll (75×25 mm) Objektträger vertikal
  • Fasst fünf einzelne Objektträger oder 10 Objektträger Rücken an Rücken
  • Der Schraubverschluss reduziert Leckagen und Verdampfung
Technische Daten:
  • Dampfautoklavierbar bis 121 °C (250 °F)
  • Gesamthöhe: 114 mm (4.5 Zoll)
  • Sockeldurchmesser: 59.7 mm (2.38 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
322 cm3
Reusable
Cylindrical
Non-treated
Zur komfortableren Platzierung und Entfernung von Objektträgern
Jeweils
4,5 in.
5.96 cm
Rund
White
Polypropylen
Non-sterile
Färbebehälter
53 mm flacher Schraubverschluss aus Polypropylen
11,4 cm
2.35 Zoll