Learn More
Platingewebe, 45 Mesh, aus Draht mit 0.198 mm (0.0078 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum gauze |
Namenshinweis | Woven from 0.198mm (0.0078 in.) dia. wire |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 50 x 50 mm |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot aqua regia. |
Reinheit (%) | 99.9% |
Netzgröße | 45 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈1.61g/25x25mm |
Form | Drahtgewebe |