Learn More
Platindraht, 0.25 mm (0.010 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15476735
Zum Warenkorb hinzufügen
Platindraht, 0.25 mm (0.010 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476735
50 cm
Click to view available options
Menge:
25 cm
50 cm
100 cm
Artikelnummer. 15476735
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045093.BW
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .1.05 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Aussehen Silvery white wire
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 50 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY19K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number045093.BY,045093.BW,045093.BU
ChargennummerX30K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number045093.BY,045093.BW,045093.BU
ChargennummerT06I076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog Number045093.BY,045093.BW,045093.BU
ChargennummerQ22H061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045093.BY,045093.BW,045093.BU
ChargennummerK23W021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045093.BY,045093.BW,045093.BU
Name des Produkts
Platindraht, 0.25 mm (0.010 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >