Learn More
Platindraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 cm
10 cm
50 cm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum |
Farbe | Weiß |
Aussehen | Silvery white wire |
Prozentgehaltsbereich | 99.997% (Metals basis) |
Menge | 50 cm |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser |
Name des Produkts
Platindraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur