Learn More
De Buyer™ Formen aus Platin-Silikon
39.00 CHF - 55.76 CHF
Spezifikation
Produkttyp Schimmel
Material Platin-Silikon
Farbe Schwarz
Temperaturbereich (metrisch) –40 bis 280 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
11963644
Unterlagen ansehen
De Buyer™
1963.03
22mm 43mm 26mm Rechteckig Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11993644
Unterlagen ansehen
De Buyer™
196501
17mm 300mm 175mm Tartlet Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11983644
Unterlagen ansehen
De Buyer™
1964.01
35 mm 300 mm 175 mm Geriffelt
55.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11903654
Unterlagen ansehen
De Buyer™
1966.01
18 mm 75 mm 45 mm Madeleine
55.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11903664
Unterlagen ansehen
De Buyer™
197901
36mm 30mm 175mm Kougloff Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11983654
Unterlagen ansehen
De Buyer™
1976.03
12 mm 95 mm 45 mm Financier
52.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11933654
Unterlagen ansehen
De Buyer™
197001
35mm 65mm 175mm Herz Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Spezifikation
Schimmel
Platin-Silikon
Schwarz
–40 bis 280 °C