Learn More
De Buyer™ Formen aus Platin-Silikon
Marke:  De Buyer™ 197901
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11903664
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Schimmel
Schwarz
36mm
6/Packung
–40 bis 280 °C
Platin-Silikon
30 x 175 x 36 mm
30mm
Kougloff
175mm