Learn More
De Buyer™ Formen aus Platin-Silikon
Marke:  De Buyer™ 1966.01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11903654
  • 55.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Schimmel
Schwarz
18 mm
9/Packung
−40 bis 280 °C
Platin-Silikon
75 x 45 x 18 mm
75 mm
Madeleine
45 mm