Learn More
Platinpulver, amorph, APS < 3 Mikrometer, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11304237
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platinpulver, amorph, APS < 3 Mikrometer, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304237
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11304237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036704.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Platinpulver, 99,9 %, Pt, CAS-Nummer-7440-06-4, Platin, Metall, schwarz, Metall, Platino, Platine, IV-Ion, Schwamm, Platinum, elementar, Platin deutsch, Platin, 5 g, (Metallbasis), CHEBI:33400, Gefahrenklasse:4,1; Verpackungsgruppe:III, 231-116-1, H228, P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum powder
Physikalische Form Amorphes Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerT08I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Artikelnummer036704.03,036704.06,036708.14
ChargennummerS08I039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2022 Artikelnummer036704.03,036704.06,036708.14
ChargennummerE01N20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer036704.03,036704.06,036708.14
ChargennummerW28H020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer036704.03,036704.06,036708.14
ChargennummerP05G002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer036704.03,036704.06,036708.14
Name des Produkts
Platinpulver, amorph, APS < 3 Mikrometer, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >