Learn More
Platinpulver, -200+400 mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15437325
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platinpulver, -200+400 mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437325
1 g
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15437325
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046830.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum powder
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.98%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU27K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number046830.06,046830.03
ChargennummerP25K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog Number046830.06,046830.03
ChargennummerP28I072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number046830.06,046830.MC,046830.03
ChargennummerT19C004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number046830.06,046830.MC,046830.03
ChargennummerU16H077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number046830.06,046830.MC,046830.03
Name des Produkts
Platinpulver, -200+400 mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >