Learn More
Platinpulver, -325 mesh, 99.9+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328827
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platinpulver, -325 mesh, 99.9+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328827
1 g
Click to view available options
Menge:
0.1 g
1 g
5 g
Artikelnummer. 11328827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038374.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum powder
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) ≥99.9%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR13L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number038374.03,038374.77,038374.06
ChargennummerQ18L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number038374.03,038374.77,038374.06
ChargennummerR13L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number038374.03,038374.77,038374.06
ChargennummerN06L017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number038374.03,038374.77,038374.06
ChargennummerZ18K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number038374.03,038374.77,038374.06
Name des Produkts
Platinpulver, -325 mesh, 99.9+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >