Learn More
Platin(IV)-oxid-Monohydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12137-21-2 | H2O3Pt | 245.10 g/mol
62.21 CHF - 947.72 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12137-21-2 |
---|---|
Summenformel | H2O3Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 245.10 |
MDL-Nummer | MFCD00066964 |
InChI-Schlüssel | SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o |
PubChem CID | 11139377 |
SMILES | O.O=[Pt]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10773211
|
Thermo Scientific Acros
211932500 |
250 mg | Glasflasche |
62.21 CHF
250 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10276600
|
Thermo Scientific Acros
211930010 |
1 g | Glasflasche |
208.04 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10249603
|
Thermo Scientific Acros
211930050 |
5 g | Glasflasche |
947.72 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
12137-21-2 | |
245.10 | |
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N | |
11139377 |
H2O3Pt | |
MFCD00066964 | |
dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o | |
O.O=[Pt]=O |
Spezifikation
Platinum(IV) oxide monohydrate | |
Braun bis Schwarz | |
99.8% | |
PtO2·H2O | |
01,890 | |
dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o | |
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxoplatin; Hydrat | |
11139377 | |
99.80% |
12137-21-2 | |
Pulver | |
H2O3Pt | |
MFCD00066964 | |
10, 7398 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh | |
O.O=[Pt]=O | |
245.10 | |
245.1 | |
Spurenmetallbasis |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Mischen mit brennbaren Stoffen/... unbedingt verhindern.
Bei Großbrand und großen Mengen:
GHS-Signalwort: Gefahr
- Platinum(IV) oxide monohydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.