Learn More
Platin(IV)-oxid-Monohydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10773211
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Platin(IV)-oxid-Monohydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10773211
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10773211
Marke: Thermo Scientific Acros 211932500
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 12137-21-2 | H2O3Pt | 245.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12137-21-2
Summenformel H2O3Pt
Molekulargewicht (g/mol) 245.10
MDL-Nummer MFCD00066964
InChI-Schlüssel SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o
PubChem CID 11139377
SMILES O.O=[Pt]=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Platinum(IV) oxide monohydrate
Farbe Braun bis Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 250 mg
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Strukturformel PtO2·H2O
Fieser 01,890
Merck Index 10, 7398
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in conc.acids and in dil.sol. of koh
IUPAC-Name Dioxoplatin; Hydrat
Formelmasse 245.1
Reinheit (%) 99.80%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0441254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number211930050,211930010,211932500
ChargennummerA0401676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number211930050,211930010,211932500
ChargennummerA0441254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2023 Catalog Number211930050,211930010,211932500
ChargennummerA0372931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number211930050,211930010,211932500
ChargennummerA0428248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog Number211930050,211930010,211932500
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Platinum(IV) oxide monohydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Platin(IV)-oxid-Monohydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >