Learn More
Platin-Iridium-Draht, 0.127 mm (0.005 in.) Durchmesser, gebunden, 99.9 % (Metallbasis ohne Edelmetalle), Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043019.BS
81.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vacuum evaporation deposition, scanning and tunneling microscopy, corrosion resistant electrodes.Platinum-iridium wire is used in platinum jewellery, particularly watch cases. They have been used for spinnerets in the manufacture of synthetic fibres, in metrology and alloy is fabrication of metal microelectrodes. It is used in electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Pt/Ir alloy has been used in mechanical and electrochemical devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Vakuumaufdampfung, Scanning- und Tunnelmikroskopie, korrosionsbeständige Elektroden
Spezifikation
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
MFCD02091683 | |
Insoluble in water and acid. | |
Geruchsneutral | |
Draht |
0.127mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft | |
(Metallbasis ohne Edelmetalle) | |
10 cm | |
99.9% | |
≈0.03g/10cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y19K031 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 043019.BS,043019.BW |
S18A061 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043019.BS,043019.BW |
D24N20 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043019.BS,043019.BW |
C14L18 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043019.BS,043019.BW |
B11N34 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043019.BS,043019.BW |