Learn More
Platin auf Aktivkohle, 5 % Pt, nicht reduziert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
178.20 CHF - 903.10 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Summenformel | Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011179 |
InChI-Schlüssel | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
PubChem CID | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
IUPAC-Name | Platin |
SMILES | [Pt] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10247550
|
Thermo Scientific Acros
293660100 |
10 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10319110
|
Thermo Scientific Acros
293660500 |
50 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
Platin |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Spezifikation
Platinum on activated carbon | |
5% Pt | |
1769.0°C to 1773.0°C | |
21.4500g/mL | |
MFCD00011179 | |
15, 7644 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
Platin | |
23939 | |
195.08 | |
Pulver |
Schwarz | |
7440-06-4 | |
3827.0°C | |
Pt | |
01,890; 02,332 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 | |
5% (Pt) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TP2160000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Platinum on activated carbon, not reduced