Learn More
Platin auf Aktivkohle, 5 % Pt, nicht reduziert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10247550
Platin auf Aktivkohle, 5 % Pt, nicht reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10247550
Marke: Thermo Scientific Acros 293660100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum on activated carbon
Farbe Schwarz
Namenshinweis 5% Pt
Schmelzpunkt 1769.0°C to 1773.0°C
Siedepunkt 3827.0°C
Dichte 21.4500g/mL
Menge 10 g
Fieser 01,890; 02,332
Merck Index 15, 7644
Formelmasse 195.08
Reinheit (%) 5% (Pt)
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Platinum on activated carbon, not reduced
Name des Produkts
Platin auf Aktivkohle, 5 % Pt, nicht reduziert, Thermo Scientific Chemicals >