Learn More
Platin auf Aktivkohle, 10 % Pt, ca. .50 % Feuchtigkeit, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10013863
Zum Warenkorb hinzufügen
Platin auf Aktivkohle, 10 % Pt, ca. .50 % Feuchtigkeit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10013863
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10013863
Marke: Thermo Scientific Acros 195240010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum on activated carbon
Farbe Schwarz
Menge 1 g
Formelmasse 195.08
Reinheit (%) 10% (Pt)
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0389302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2022 Catalog Number195240010,195240500,195240100
Produktidentifikator
  • Platinum on activated carbon, 10% Pt, ca. 50% moisture
Name des Produkts
Platin auf Aktivkohle, 10 % Pt, ca. .50 % Feuchtigkeit, Thermo Scientific Chemicals >