Learn More
Platin, 5 % auf Kohlenstoff, sulfatisiert, B106032-5, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
106.00 CHF - 1203.00 CHF
Chemical Identifiers
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
15457667
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36544.06
5 g
106.00 CHF
5 Gramm
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
15467667
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36544.14
25 g
423.00 CHF
25 Gramm
Only null left
Verfügbar ab: 15-07-2025
Add to basket
15477667
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36544.22
100 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Platin, 5 % auf Kohlenstoff, sulfatisiert, B106032-5, Thermo Scientific Chemicals