Learn More
Platin, 5 % auf Kohlenstoff, sulfatisiert, B106032-5, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15457667
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platin, 5 % auf Kohlenstoff, sulfatisiert, B106032-5, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457667
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15457667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H36544.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis 5% on carbon, sulfided, B106032-5
Farbe Grau bis Schwarz
Physikalische Form Fest
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberH36544.22,H36544.14,H36544.06
Chargennummer38703002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH36544.22,H36544.14,H36544.06
Chargennummer74856002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH36544.22,H36544.14,H36544.06
Name des Produkts
Platin, 5 % auf Kohlenstoff, sulfatisiert, B106032-5, Thermo Scientific Chemicals >