Learn More
Platin 10 wt% Rhodiumdraht, 0.127 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, ISA-Thermoelement Typ S, Standardausführung, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042893.G5
1386.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11390138
  • 1425.00 CHF / 5 Meter
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Platinum 10 wt% Rhodium wire
Pt:Rh; 90:10 wt%
5 m
≈0.25g/m
0.127mm (0.005 in.) dia., ISA Type S Standard Grade Thermocouple
MFCD00198186
Odorless
Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM09F039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042893.G1,042893.G5
ChargennummerW14E044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042893.G1,042893.G5
ChargennummerZ10F017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042893.G1,042893.G5
ChargennummerW23G015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042893.G1,042893.G5
ChargennummerT28D017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number042893.G1,042893.G5
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Platin 10 wt% Rhodiumdraht, 0.127 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, ISA-Thermoelement Typ S, Standardausführung, Thermo Scientific Chemicals > 5 m