Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Reduzieren Sie die Menge der im Labor verwendeten Reagenzien, indem Sie diese Platten und Module mit kovalenten Bindungsoberflächen verwenden.
Marke: Thermo Scientific™ 436012
Reduzieren Sie die Menge der im Labor verwendeten Reagenzien mit Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit kovalenten Bindungsoberflächen.
Zur Bindung von Molekülen, die nur schlecht über passive Adsorption binden.Standard | |
Fluoreszenz | |
30 Cases, 5 Pk. | |
Black | |
Polystyrene | |
384 | |
Unsteril | |
120 μl | |
30 | |
Unspezifiziert | |
Peptiden |
Ohne Deckel | |
16 x 24 | |
Kovalent | |
Solid plate 384-Well | |
120 μl | |
50 μl | |
Amin | |
Flacher Boden (F-Well) | |
5 | |
30/Cs. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Immobilizer ist eine Handelsmarke der Exiqon A/S, Vedbaek, Dänemark. Das Produkt wird unter Lizenz der Exiqon A/S hergestellt und unterliegt der EP 08 20483 sowie ausländischen Anmeldungen und Patenten.