Learn More
Thermo Scientific™ Platten und Module mit Oberflächen für kovalente Bindungen
BIOPHARMA
Reduzieren Sie die Menge der im Labor verwendeten Reagenzien, indem Sie diese Platten und Module mit kovalenten Bindungsoberflächen verwenden.
Marke:  Thermo Scientific™ 436008
648.89 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10052232
  • 901.23 CHF / 30 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Reduzieren Sie die Menge der im Labor verwendeten Reagenzien mit Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit kovalenten Bindungsoberflächen.
Kovalente Oberflächen (Thermo Scientific™ CovaLink™ und Immobilizer Amino)
  • Minimales Leaching
  • Stringente Waschbedingungen möglich
  • Geringerer Reagenzienverbrauch
  • Steuerung der Orientierung
Immobilizer ist ein Warenzeichen von Exiqon A/S, Vedbaek, Dänemark. Das Produkt wird in Lizenz von Exiqon A/S hergestellt und unterliegt EP 08 20483 sowie ausländischen Patentanmeldungen und Patenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Kovalent
Mikrotiterplatte
400 μl
100 μl
Amin
Runder, flacher Boden (F-Well)
5
Peptiden
Fluoreszenz
30 Kartons
Schwarz
Polystyrol
96
Unsteril
400 μl
30
Unspezifiziert
Dokumentation
Manuals
Product Bulletins
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184898 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/01/2025 Catalog Number436008
Chargennummer184899 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/01/2025 Catalog Number436008
Chargennummer178274 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number436008
Chargennummer167766 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number436008
Chargennummer164461 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number436008
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Platten und Module mit Oberflächen für kovalente Bindungen > Nunc Immobilizer, massive 96-Well-Platte, flacher Boden, Amino, 400 μl
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Immobilizer ist eine Handelsmarke der Exiqon A/S, Vedbaek, Dänemark. Das Produkt wird unter Lizenz der Exiqon A/S hergestellt und unterliegt der EP 08 20483 sowie ausländischen Anmeldungen und Patenten.