Learn More
Gilson™ PLATEMASTER™ 20 μl
GREENER_CHOICE
Eine anwenderfreundliche, präzise Lösung für manuelles Pipettieren von 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten mit hohem Durchsatz.
Marke:  Gilson™ F110761
Artikelnummer. 15833192
  • 20370.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das PLATEMASTER™ 8-Kanaldesign reduziert die Anzahl der Pipettierschritte, die zum Befüllen einer Mikrotiterplatte erforderlich sind, im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Mehrkanalpipettierern erheblich. Normalerweise dauert das Befüllen von 96-Well-Platten weniger als 10 Sekunden, und 384-Wells können in weniger als einer Minute mit nur vier Pipettierschritten gefüllt werden.
  • Reduziert das Risiko menschlicher Fehler bei Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • In einer einzigen Bewegung können Genauigkeit und Präzision dem Niveau einer 8- oder 12-Kanal-Pipette entsprechen und gleichzeitig das Risiko des Überspringens oder Wiederholens von Wells vermeiden
  • Enzymatische Reaktionen und zellbasierte Anwendungen über alle Wells hinweg können gleichzeitig gestartet und gestoppt werden
  • Verbesserte Reproduzierbarkeit von Wells zu Wells und Platten zu Platten von 0,5 μl bis 220 μl Pipettiervolumen
  • Genauso intuitiv wie PIPETMAN™ und erfordert keine Programmierung, lange Schulung oder Kraft zur Verwendung
  • Kann vollständig an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen angepasst werden
  • Das kompakte, tragbare Design kann problemlos in das Labor integriert werden und eignet sich so für die meisten Tischgeräte, unter Hauben oder in Kühlräumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pipettierer
1
0,5 bis 20 μl
PLATEMASTER™ P20
0 bis 100 mV, 1 V, 10 V
ISO 9001
Polypropylen
Liquid Handling
Polypropylen
Name des Produkts
Gilson™ PLATEMASTER™ 20 μl > PLATEMASTER™ 20 μl; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001; Kanäle: 1 Kanal; Material: Polypropylen, Volumen (metrisch): 0,5 bis 20 μl; Modell: PLATEMASTER™ P20