Learn More
DWK Life Sciences™ Plattenhalter, für Glaskeramik Laborschutzplatte
Ideale Halterung für Glaskeramikplatten zur Befestigung an Stativen.
196.00 CHF - 268.00 CHF
Spezifikation
Material | Chrom-Nickel-Stahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Plattenhalter für Glaskeramikplatten; Heizung; geeignet für die Montage auf Stativen |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11762909
|
DWK Life Sciences™
290785706 |
155 mm |
227.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11752909
|
DWK Life Sciences™
290785303 |
135 mm |
196.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11772909
|
DWK Life Sciences™
290785809 |
175 mm |
268.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zu erwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter.Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden.
- Aus temperaturbeständigem Chrom-Nickelstahl
Spezifikation
Chrom-Nickel-Stahl | |
Plattenhalter für Glaskeramikplatten; Heizung; geeignet für die Montage auf Stativen | |
5/Packung |