Learn More
DWK Life Sciences Plattenhalter, für Glaskeramik Laborschutzplatte
Ideale Halterung für Glaskeramikplatten zur Befestigung an Stativen.
Marke: DWK Life Sciences 290785303
181.45 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zu erwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter.Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden.- Aus temperaturbeständigem Chrom-Nickelstahl
Spezifikation
Chrom-Nickel-Stahl | |
135 mm | |
Plattenhalter für Glaskeramikplatten; Heizung; geeignet für die Montage auf Stativen | |
5/Packung |