Learn More
Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar
Keimzahlbestimmung lebensfähiger Organismen in Milch, Wasser, Lebensmitteln und Milchprodukten mit diesem nicht-selektiven Medium.
23.25 CHF - 23.90 CHF
Spezifikation
Medientyp Plate Count Agar
Produkttyp Agar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Format Medientyp Herstellungsort Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Format Medientyp Herstellungsort Preis Menge & Verfügbarkeit  
11973612
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
PO0158A
10/Pk. 90mm-Einzelplatte Plate Count Agar United Kingdom
23.25 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13255349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
PO5013A
10/Pckg. 90mm-Einzelplatte Plate Count Agar Deutschland
23.90 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie die gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllten nichtselektiven Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar zur Zählung lebensfähiger Organismen in Milch, Milchprodukten, Wasser, Lebensmitteln und anderen Hygieneproben.
Dieses Standardmedium entspricht der APHA-, AOAC- und PHLS-Formulierung.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
Plate Count Agar
Agar
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 14 Wochen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar