Learn More
Epredia™ Objektträgerkästen aus Kunststoff
Bewahren Sie mit diesen haltbaren Kästen viele Objektträger auf nur wenig Raum auf.
Marke:  Epredia™ B1781
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16499803
  • 29.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
In den robusten Thermo Scientific™ Objektträgerkästen aus Kunststoff lassen sich viele Objektträger auf nur wenig Raum aufbewahren.
  • Die beständige Bauweise aus ABS-Kunststoff mit internem Korkbelag schützt die Objektträger
  • Lagern und schützen Sie 25, 50 oder 100 Objektträger
  • In den Deckel kann eine Indexkarte zur Registrierung der Objektträger eingelegt werden
  • Nummerierte Schlitze am Kasten entsprechen dem Deckelindex, um die Übersichtlichkeit zu wahren
  • Die Deckel unterscheiden sich von denen der Kästen für 25 und 50 Objektträger, um sie leichter lagern und finden zu können
  • Zur farblichen Kodierung oder aus ästhetischen Gründen in Rot, Weiß oder Blau erhältlich
  • Der Kasten für 50 Objektträger wird mittels einer Lasche aus Kunststoff geöffnet und geschlossen; der Kasten für 100 Objektträger besitzt einen Scharnierdeckel mit einer Metallklammer
Abmessungen (geschlossen)
Kasten für 25 Objektträger: 5,5 × 3,375 × 1,25 (9,5 × 8,3 × 3,8 cm)
Kasten für 50 Objektträger: 8,25 × 3,375 × 1,25 (21 × 8,5 × 3cm)
Kasten für 100 Objektträger: 21 x 16 x 3 cm (8,25  x 6,375  x 1,25 )
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 Objektträger
Box mit 25 Objektträgern; rot
9,5 x 8,3 x 3,8 cm (5,5 x 3,375 x 1,25 in.)
3,8 cm
9,5 cm
3,375 in.
Rot
25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger
1,25 in.
5,5 in.
ABS-Kunststoff
8,3 cm
Name des Produkts
Epredia™ Objektträgerkästen aus Kunststoff > 25 Objektträgerkasten, rot