Learn More
Epredia™ Objektträgerkästen aus Kunststoff
Bewahren Sie mit diesen haltbaren Kästen viele Objektträger auf nur wenig Raum auf.
Marke:  Epredia™ B1786
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16419813
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
In den robusten Thermo Scientific™ Objektträgerkästen aus Kunststoff lassen sich viele Objektträger auf nur wenig Raum aufbewahren.
  • Die beständige Bauweise aus ABS-Kunststoff mit internem Korkbelag schützt die Objektträger
  • Lagern und schützen Sie 25, 50 oder 100 Objektträger
  • In den Deckel kann eine Indexkarte zur Registrierung der Objektträger eingelegt werden
  • Nummerierte Schlitze am Kasten entsprechen dem Deckelindex, um die Übersichtlichkeit zu wahren
  • Die Deckel unterscheiden sich von denen der Kästen für 25 und 50 Objektträger, um sie leichter lagern und finden zu können
  • Zur farblichen Kodierung oder aus ästhetischen Gründen in Rot, Weiß oder Blau erhältlich
  • Der Kasten für 50 Objektträger wird mittels einer Lasche aus Kunststoff geöffnet und geschlossen; der Kasten für 100 Objektträger besitzt einen Scharnierdeckel mit einer Metallklammer
Abmessungen (geschlossen)
25-Objektträger-Kasten: 5,5" × 3,375" × 1,25" (9,5 × 8,3 × 3,8 cm)
Kasten für 50 Objektträger: 8,25" × 3,375" × 1,25" (21 × 8,5 × 3 cm)
Kasten für 100 Objektträger: 8,25 " x 6,375 " x 1,25 " (21 x 16 x 3 cm)
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 Objektträger; 48 Objektträger; 50 Objektträger
100 Objektträgerkasten, weiß
21 x 16 x 3,8 cm (8,25 x 6,375 x 1,25 in.)
3,8cm
21 cm
6,375 in.
Weiß
25, 48, 50 Slides
1,25 in.
8,25 in.
ABS-Kunststoff
16 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ Objektträgerkästen aus Kunststoff > 100 Objektträgerkasten, weiß