Learn More
Brady™ Kunststoffbeschichtetes Stahlkabel
Additional Plastic Coated Steel Cable for Cable Lockout Device.
30.65 CHF - 36.75 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kabel |
---|---|
Farbe | Rot |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.19 in. |
Durchmesser (metrisch) | 4.76 mm |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11786685
|
Brady™
800115 |
3.05 m |
36.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11766685
|
Brady™
800113 |
1.83 m |
30.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Additional Cable for Cable Lockout Device.
Spezifikation
Kabel | |
0.19 in. | |
Je 1 |
Rot | |
4.76 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Kunststoffbeschichtetes Stahlkabel