Learn More
Brady™ Kunststoffbeschichtetes Stahlkabel
Additional Plastic Coated Steel Cable for Cable Lockout Device.
Marke:  Brady™ 800113
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11766685
  • 30.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Additional Cable for Cable Lockout Device.
Spezifikation
Spezifikation
Kabel
Rot
0.19 in.
6 ft.
Je 1
CABLE
Länge:1,8m
4.76 mm
1.83 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Kunststoffbeschichtetes Stahlkabel > Länge:1,8m