Learn More
Plas Labs™ Restrainer mit flachem Boden für Kleinnager
Öffnungen im oberen und unteren Bereich ermöglichen einen einfachen Zugriff für Injektionen oder Probenahmen
159.00 CHF - 191.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Injektionen oder Blutentnahmen |
Typ | Filtersieb mit flachem Boden |
Material | Noryl™ Kunststoff |
Sterilisationsmethode | Chemisch sterilisiert oder gewaschen bei 180 °F |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Gewichtsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Gewichtsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11807142
|
Plas Labs™
541RR |
1.5 Zoll | 3,75 in. | 15 bis 30 g |
159.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11827142
|
Plas Labs™
544RR |
3.25 Zoll | 8 in. | 250 bis 500 g |
191.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Die Tasche und die Löcher im Vorderteil erleichtern das Betäuben oder Füttern des Tieres
- Transparentes Material ermöglicht eine Sichtprüfung des Nagetierzustands
- Der verstellbare Reitstock kann in einer beliebigen der vier Positionen eingesetzt werden
Spezifikation
Klar | |
Filtersieb mit flachem Boden | |
Chemisch sterilisiert oder gewaschen bei 180 °F |
Injektionen oder Blutentnahmen | |
Noryl™ Kunststoff |