Learn More
Plas Labs™ Restrainer mit flachem Boden für Kleinnager
Öffnungen im oberen und unteren Bereich ermöglichen einen einfachen Zugriff für Injektionen oder Probenahmen
Marke:  Plas Labs™ 541RR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11807142
  • 159.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Tasche und die Löcher im Vorderteil erleichtern das Betäuben oder Füttern des Tieres
  • Transparentes Material ermöglicht eine Sichtprüfung des Nagetierzustands
  • Der verstellbare Reitstock kann in einer beliebigen der vier Positionen eingesetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Filtersieb mit flachem Boden
Chemisch sterilisiert oder gewaschen bei 180 °F
9,52 cm
3,81 cm
Injektionen oder Blutentnahmen
Noryl™ Kunststoff
3,75 in.
1.5 Zoll
15 bis 30 g
Name des Produkts
Plas Labs™ Restrainer mit flachem Boden für Kleinnager > Tiergrößenbereich: 15 bis 30 g